Learn More
Abcam Human TACSTD2 knockout MCF7 cell line
Codice prodotto. 32142154
Codice prodotto. 32142154 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2863301000000Cells_
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-10-2026
Aggiungi al carrello
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
TACSTD2 KO cell line available to order. KO validated by Next Generation Sequencing, Western blot. Free of charge wild type control available. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial. To order only knockout cells: select 1000000 Cells/vial.
TACSTD2 KO cell line available to order. KO validated by Next Generation Sequencing, Western blot. Free of charge wild type control available. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial'. To order only knockout cells: select 1000000 Cells/vial'.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.