Learn More
Human TCF7 knockout HeLa cell lysate, 1 Kit
Codice prodotto. 32143138 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
32143138 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32143138 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2582251Kit
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Human TCF7 knockout HeLa cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: TCF7 knockout HeLa
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Sanger seq