missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TINAGL1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 18715488
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 μg
Dimensione della confezione:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18715488 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18715488 Fornitore R&D Systems N. del fornitore MAB7185SP

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

TINAGL1 Monoclonal specifically detects TINAGL1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene TINAGL1
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 812417
Concentrazione LYOPH
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 0.5 ug/mL, Simple Western 5 ug/mL
Formulazione Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N. accesso geni Q9GZM7
Alias gene androgen-regulated gene 1, ARG1, GIS5, Glucocorticoid-inducible protein 5, LCN7, LIECG3, lipocalin 7, OLRG2, OLRG-2, Oxidized LDL-responsive gene 2 protein, oxidized-LDL responsive gene 2, P3ECSL, TIN Ag-related protein, TINAGL, TINAG-like 1, TIN-Ag-RP, TINAGRP, tubulointerstitial nephritis antigen-like, tubulointerstitial nephritis antigen-like 1, Tubulointerstitial nephritis antigen-related protein
Simboli geni TINAGL1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human TINAGL1 Ala22-Met464 Accession # Q9GZM7
Metodo di purificazione Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantità 25 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 64129
Test di specificità Detects human TINAGL1 in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, no cross-reactivity with recombinant human TIN-Ag is observed.
Ricostituzione Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Target Species Human
Content And Storage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Forma Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.