missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human TLE2 Antibody, R&D Systems™

Descrizione
TLE2 Monoclonal specifically detects TLE2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigene | TLE2 |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | 737428 |
| Concentrazione | LYOPH |
| Coniugato | Unconjugated |
| Diluizione | Western Blot 2 ug/mL |
| Formulazione | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N. accesso geni | Q04725 |
| Alias gene | enhancer of split groucho 2, ESG, ESG2, ESG2Enhancer of split groucho-like protein 2, FLJ41188, GRG2, transducin-like enhancer of split 2 (E(sp1) homolog, Drosophila), transducin-like enhancer of split 2, homolog of Drosophila E(sp1), transducin-like enhancer protein 2 |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?