Learn More
R&D Systems™ Human TLL1 (NP_036596) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18739847
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18739847 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18739847 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC2842
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    930.00€
    878.85€ / 10µg
    Risparmia 51.15€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Specifica
Numero di accesso NP_036596
ID gene (immissione) 7092
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg