Learn More
R&D Systems™ Human TMPRSS11F (NP_997290.2) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18723717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18723717 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18723717 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3426
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    417.39€
    371.70€ / 10µg
    Risparmia 45.69€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Gene TMPRSS11F
Numero di accesso NP_997290.2
Concentrazione 10 μg (at 0.2 μg/μL)
Formulazione cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo di inserto 1330 bp
ID gene (immissione) 389208
Alias gene FLJ16046, HATL4, transmembrane protease serine 11 F, transmembrane protease, serine 11 F
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg