Learn More
Abcam Human TMPRSS2 knockout Caco-2 cell line
Codice prodotto. 32139898 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1,000,000 Cells
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32139898 1,000,000 Cells Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32139898 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2737371000000Cells_
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
TMPRSS2 KO cell line available to order. KO validated by Western blot. Knockout achieved by using CRISPR/Cas9, Homozygous: 77bp deletion in exon 3.
TMPRSS2 KO cell line available to order. KO validated by Western blot. Knockout achieved by using CRISPR/Cas9, Homozygous: 77bp deletion in exon 3.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Quantità 1,000,000 Cells
Status giuridico RUO