Learn More
R&D Systems™ Human TNF-alpha Quantikine ELISA Kit
Codice prodotto. 30002173
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30002173 1 Kit 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30002173 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore DTA00D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1018.02€
    912.45€ / 96 tests
    Risparmia 105.57€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Human TNF-alpha Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human TNF-alpha Quantikine ELISA Kit quantifies human TNF-alpha in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), plasma (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo saggio 15.60 - 1000pg/mL
Assay Sensitivity 6.23pg/mL
Linea di prodotti R&D Systems
Tipo di campione Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum
Specificità HIV-1 Gag p24
Target Species Human
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
ID gene (immissione) 7124
Quantità 1 Kit
Volume del campione Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL)
Requisiti di stoccaggio Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Sinonimo APC1 protein, Cachectin, Cachetin, DIF, TNF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNFA, TNFalpha, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFG1F, TNFSF1A, TNFSF2, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha
Tempo totale saggio 4.0 hours