Descrizione
Proteins in this family mainly participate in the breakdown of extracellular matrix both in normal physiological processes and disease processes. Several factors contribute to the expression of MMP1, including endogenous factors, such as polymorphisms and epigenetic regulation in the promoter region of MMP1, as well as exogenous factors, such as the tumor microenvironment. A variety of MMP1 promoter genotypic polymorphisms have been reported in various ethnic populations, and their contributions to different disease risks have been explored. In the tumor microenvironment, a variety of inflammatory factors, including interleukin-8 (IL-8), IL-1β and tumor necrosis factor-α (TNF-α), have been reported to induce MMP1 expression in cancer cells. (PMID: 31115512, PMID: 28334049)
Specifica
Specifica
| ID gene (immissione) | 4312 |
Sicurezza e movimentazione
- 96RXN Human Total MMP-1 ELISA Kit
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H332-Nocivo se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P330-Sciacquare la bocca.
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine