Learn More
R&D Systems™ Human Total MMP-8 Quantikine ELISA Kit
Descrizione
The Human Total MMP-8 Quantikine ELISA Kit quantifies human MMP-8 in cell culture supernates (50 μL), tissue lysates (50 μL), serum (10 μL), edta plasma (25 μL), platelet-poor edta plasma (50 μL), heparin plasma (25 μL), platelet-poor heparin plasma (50 μL), saliva (10 μL).
Specifica
Specifica
| Intervallo saggio | 0.16 to 10 ng/mL |
| Assay Sensitivity | 0.058 ng/mL |
| Tipo di campione | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Platelet-poor Plasma (EDTA, Heparin), Saliva, Serum, Tissue Lysates |
| Specificità | Natural and Recombinant Human MMP-8 |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| ID gene (immissione) | 4317 |
| Specie ospite | Human |
| Quantità | 1 Kit |
| Volume del campione | Cell Culture Supernates (50 μL),Tissue Lysates (50 μL),Serum (10 μL),EDTA Plasma (25 μL),Platelet-poor EDTA Plasma (50 μL),Heparin Plasma (25 μL),Platelet-poor Heparin Plasma (50 μL),Saliva (10 μL) |
| Requisiti di stoccaggio | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Vedi altri risultati |