Learn More
Abcam Human TPM4 knockout HEK-293T cell line
Beskrivelse
TPM4 KO cell line available to order. KO validated by Western blot. Free of charge wild type control available. Knockout achieved by using CRISPR/Cas9, 1 bp insertion in exon 1 and Insertion of the selection cassette in exon 1. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial'. To order only knockout cells: select 1000000 Cells/vial'.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.