missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human TRIP11 Partial ORF (NP_004230.1, 1756 a.a. - 1855 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Specifica

Numero di accesso NP_004230.1
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 9321
Peso molecolare 36.74kDa
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16160366
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00009321-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16150366
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00009321-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

TRIP11 was first identified through its ability to interact functionally with thyroid hormone receptor-beta (THRB; MIM 190160). It has also been found in association with the Golgi apparatus and microtubules.[supplied by OMIM]

Sequence: LRQEMLDDVQKKLMSLANSSEGKVDKVLMRNLFIGHFHTPKNQRHEVLRLMGSILGVRREEMEQLFHDDQGSVTRWMTGWLGGGSKSVPNTPLRPNQQSV
Specifica

Specifica

NP_004230.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CEV14/GMAP-210/TRIP230
TRIP11
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9321
TRIP11 (Human) Recombinant Protein (Q01)
LRQEMLDDVQKKLMSLANSSEGKVDKVLMRNLFIGHFHTPKNQRHEVLRLMGSILGVRREEMEQLFHDDQGSVTRWMTGWLGGGSKSVPNTPLRPNQQSV
RUO
TRIP11
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications