missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human TWSG1 Partial ORF (NP_065699, 124 a.a. - 223 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Specifica

Numero di accesso NP_065699
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 57045
Peso molecolare 36.74kDa
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16168956
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00057045-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16158956
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00057045-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Sequence: AEELSHHENLVSFLETVNQPHHQNVSVPSNNVHAPYSSDKEHMCTVVYFDDCMSIHQCKISCESMGASKYRWFHNACCECIGPECIDYGSKTVKCMNCMF
Specifica

Specifica

NP_065699
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TSG
TWSG1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
57045
TWSG1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
AEELSHHENLVSFLETVNQPHHQNVSVPSNNVHAPYSSDKEHMCTVVYFDDCMSIHQCKISCESMGASKYRWFHNACCECIGPECIDYGSKTVKCMNCMF
RUO
TWSG1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications