Learn More
Abcam Human UBXN1 knockout HEK-293T cell line
Codice prodotto. 32155437
Cambia vista
Click to view available options
2x1000000 Cells
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
32155437 2x1000000 Cells
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32155437 Fornitore Abcam N. del fornitore ab2661972x1000000Cells_
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-10-2026
Aggiungi al carrello
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
UBXN1 KO cell line available to order. KO validated. Free of charge wild type control available. Knockout achieved by using CRISPR/Cas9, Homozygous: 1 bp deletion in exon 1. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial. To order only knockout cells: select '...
UBXN1 KO cell line available to order. KO validated. Free of charge wild type control available. Knockout achieved by using CRISPR/Cas9, Homozygous: 1 bp deletion in exon 1. To order both knockout and wild-type control cells: select 2 x 1000000 Cells/vial'. To order only knockout cells: select 1000000 Cells/vial'.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.