missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human UNC5D Partial ORF (NP_543148, 31 a.a. - 130 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marca:  Abnova™ H00137970-Q01.25ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16161887

  • 508.00€ / 25µg
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Sequence: TDNGEALPESIPSAPGTLPHFIEEPDDAYIIKSNPIALRCKARPAMQIFFKCNGEWVHQNEHVSEETLDESSGLKVREVFINVTRQQVEDFHGPEDYWCQ
Specifica

Specifica

NP_543148
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
TDNGEALPESIPSAPGTLPHFIEEPDDAYIIKSNPIALRCKARPAMQIFFKCNGEWVHQNEHVSEETLDESSGLKVREVFINVTRQQVEDFHGPEDYWCQ
RUO
UNC5D
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
137970
UNC5D (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ16019/KIAA1777/PRO34692/Unc5h4
UNC5D
Recombinant
wheat germ expression system
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali