Learn More
Abnova™ Human USP30 Partial ORF (NP_116052.1, 401 a.a. - 508 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso NP_116052.1
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 84749
Peso molecolare 37.62kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16170877
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00084749-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16160877
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00084749-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
USP30, a member of the ubiquitin-specific protease family (see USP1, MIM 603478), is a novel mitochondrial deubiquitinating (DUB) enzyme (Nakamura and Hirose, 2008 [PubMed 18287522]).[supplied by OMIM]
Sequence: SLLPTLSAPMPFPLPVVPDYSSSTYLFRLMAVVVHHGDMHSGHFVTYRRSPPSARNPLSTSNQWLWVSDDTVRKASLQEVLSSSAYLLFYERVLSRMQHQSQECKSEE
Specifica
Specifica
NP_116052.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.62kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ40511/MGC10702
USP30
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
84749
USP30 (Human) Recombinant Protein (Q01)
SLLPTLSAPMPFPLPVVPDYSSSTYLFRLMAVVVHHGDMHSGHFVTYRRSPPSARNPLSTSNQWLWVSDDTVRKASLQEVLSSSAYLLFYERVLSRMQHQSQECKSEE
RUO
USP30
Wheat Germ (in vitro)