Learn More
Novus Biologicals™ Human Uterus Fundus Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Codice prodotto. 18281391 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18281391 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18281391 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NB82060630
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
The Human Uterus Fundus Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Immunoprecipitation, Western Blot
Tissue Reproductive
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Test di specificità Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Uterus: Fundus
Frazione cellulare Membrane
Condizione del tessuto Normal
Cross-reattività Human
Specie ospite Human
Concentrazione 2 mg/mL
Product Type Human Uterus Fundus Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Fase della vita Adult
Protein State Native
For Research Use Only