Learn More
Novus Biologicals™ Human Vein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Hypertension)
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
The Human Vein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Hypertension) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Tissue | Blood Lymph |
| Quantità | 1 mg |
| Tampone di conservazione | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Test di specificità | Total Protein - hypertension: Vein |
| Frazione cellulare | Whole |
| Condizione del tessuto | Hypertension |
| Cross-reattività | Human |
| Specie ospite | Human |
| Concentrazione | 5 mg/mL |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only