Learn More
R&D Systems™ Human Visinin Like 1 (NP_003376.2) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18713067
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18713067 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18713067 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    417.39€
    371.70€ / 10µg
    Risparmia 45.69€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Specifica
Gene visinin-like 1
Numero di accesso NP_003376.2
ID gene (immissione) 7447
Alias gene HLP3Hippocalcin-like protein 3, HPCAL3, HUVISL1, VILIP, VILIP-1, VILIPVLP-1, visinin-like 1, visinin-like protein 1, VISL1
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg