Learn More
Gibco™ Human VISTA Fc Recombinant Protein, PeproTech®
Descrizione
Recombinant Human VISTA Fc is a 88.2 kDa homodimeric protein of 395 amino acids consisting of the extracellular domain of the mature sequence, as well as a 230-residue C-terminal Fc region linked by two glycines. As a result of glycosylation, the Recombinant Human VISTA Fc migrates to an apparent molecular weight of approximately 60-70 kDa by SDS-PAGE gel, under reducing conditions.
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | Q9H7M9 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Control, ELISA Standard, Binding Assay |
| Formato | Lyophilized |
| Formulazione | Protein with no preservative |
| ID gene (immissione) | 64115 |
| Peso molecolare | 44.2 kDa |
| Nome | Human VISTA Fc |
| Metodo di purificazione | Purified |
| Quantità | 50 μg |
| Requisiti di stoccaggio | -20°C |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.