Learn More
R&D Systems™ Human Wnt-10a (NP_079492.2) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18733177
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18733177 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18733177 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3748
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    438.00€
    413.70€ / 10µg
    Risparmia 24.30€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-10-2026
Specifica
Gene Wnt-10a
Numero di accesso NP_079492.2
ID gene (immissione) 80326
Alias gene FLJ14301, protein Wnt-10a, SSPS, wingless-type MMTV integration site family, member 10A, Wnt10a
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg