Learn More
R&D Systems™ Human Wnt-3 (NP_110380.1) VersaClone cDNA
Product Code. 18782777
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Unit Size:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18782777 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18782777 Supplier R&D Systems™ Supplier No. RDC3679
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.45€
    325.50€ / 10µg
    Risparmia 38.95€
    10% Sconto
 Restricted Item
Spedizione stimata: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Gene Wnt3
Accession Number NP_110380.1
Gene ID (Entrez) 7473
Gene Alias INT4Proto-oncogene Int-4 homolog, MGC131950, MGC138321, MGC138323, proto-oncogene Wnt-3, wingless-type MMTV integration site family, member 3, WNT-3 proto-oncogene protein
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Product Line R&D Systems
Quantity 10 μg
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.