Learn More
R&D Systems™ Human Wnt-5b (NP_110402.2) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18714217
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18714217 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18714217 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00€
    409.50€ / 10µg
    Risparmia 23.50€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-09-2026
Specifica
Gene Wnt-5b
Numero di accesso NP_110402.2
ID gene (immissione) 81029
Alias gene MGC2648, protein Wnt-5b, wingless-type MMTV integration site family, member 5B, Wnt5b, WNT-5B protein
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg