Learn More
R&D Systems™ Human Wnt-6 (NP_006513.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18741847
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18741847 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18741847 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3741
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    433.00€
    409.50€ / 10µg
    Risparmia 23.50€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
Specifica
Gene Wnt-6
Numero di accesso NP_006513.1
ID gene (immissione) 7475
Alias gene protein Wnt-6, wingless-type MMTV integration site family, member 6, Wnt6
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg