missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human YME1L1 Partial ORF (NP_647474.1, 514 a.a. - 612 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Specifica

Numero di accesso NP_647474.1
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 10730
Peso molecolare 36.63kDa
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16163076
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00010730-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16153076
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00010730-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

The protein encoded by this gene is the human ortholog of yeast mitochondrial AAA metalloprotease, Yme1p. It is localized in the mitochondria and can functionally complement a yme1 disruptant yeast strain. It is proposed that this gene plays a role in mitochondrial protein metabolism and could be involved in mitochondrial pathologies. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: EILKWYLNKIKFDQSVDPEIIARGTVGFSGAELENLVNQAALKAAVDGKEMVTMKELEFSKDKILMGPERRSVEIDNKNKTITAYHESGHAIIAYYTKD
Specifica

Specifica

NP_647474.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FTSH/MEG4/PAMP/YME1L
YME1L1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
10730
YME1L1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
EILKWYLNKIKFDQSVDPEIIARGTVGFSGAELENLVNQAALKAAVDGKEMVTMKELEFSKDKILMGPERRSVEIDNKNKTITAYHESGHAIIAYYTKD
RUO
YME1L1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications