Learn More
Abnova™ Human ZNF267 Partial ORF (NP_003405, 132 a.a. - 230 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso NP_003405
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 10308
Peso molecolare 36.63kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16162326
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00010308-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16152326
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00010308-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Sequence: KTFKYDQFDESSVESLFHQQILSSCAKSYNFDQYRKVFTHSSLLNQQEEIDIWGKHHIYDKTSVLFRQVSTLNSYRNVFIGEKNYHCNNSEKTLNQSSS
Specifica
Specifica
NP_003405
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HZF2
ZNF267
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
10308
ZNF267 (Human) Recombinant Protein (Q01)
KTFKYDQFDESSVESLFHQQILSSCAKSYNFDQYRKVFTHSSLLNQQEEIDIWGKHHIYDKTSVLFRQVSTLNSYRNVFIGEKNYHCNNSEKTLNQSSS
RUO
ZNF267
Wheat Germ (in vitro)