missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human ZNF44 Full-length ORF (AAH32246.1, 1 a.a. - 154 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Specifica

Numero di accesso AAH32246.1
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 51710
Peso molecolare 43.9kDa
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16160283
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00051710-P01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16150283
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00051710-P01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Sequence: MALCYGTFWGYPKMLEAANLMEGLVDIGPWVTLPRGQPEVLEWGLPKDQDSVAFEDVAVNFTHEEWALLGPSQKNLYRDVMRETIRNLNCIGMKWENQNIDDQHQNLRRNPRLSETWLQNFILIHYGHLVALSDGGLLQFSTGQGLPVTQAGVQ
Specifica

Specifica

AAH32246.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
43.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MALCYGTFWGYPKMLEAANLMEGLVDIGPWVTLPRGQPEVLEWGLPKDQDSVAFEDVAVNFTHEEWALLGPSQKNLYRDVMRETIRNLNCIGMKWENQNIDDQHQNLRRNPRLSETWLQNFILIHYGHLVALSDGGLLQFSTGQGLPVTQAGVQ
RUO
ZNF44
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
51710
ZNF44 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp434F1811/DKFZp686L21136/GIOT-2/KOX7/ZNF/ZNF504/ZNF55/ZNF58
ZNF44
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate