Learn More
Abnova™ Human ZNF650 Partial ORF (NP_742067, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marca:  Abnova™ H00130507-Q01.25ug
Codice prodotto. 16131787
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Sequence: MNKRIIEEICRKVTPPVPPKKVTAAEKKTLDKEERRQKARERQQKLLAEFASRQKSFMETAMDVDSPENDIPMEITTAEPQVSEAVYDCVICGQSGPSSEDRPTGLVVLL
Specifica
Specifica
NP_742067
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MNKRIIEEICRKVTPPVPPKKVTAAEKKTLDKEERRQKARERQQKLLAEFASRQKSFMETAMDVDSPENDIPMEITTAEPQVSEAVYDCVICGQSGPSSEDRPTGLVVLL
RUO
UBR3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
130507
ZNF650 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 μg
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp434P117/DKFZp686N10185/FLJ37422/KIAA2024/MGC126489/ZNF650
UBR3
Recombinant
wheat germ expression system