Learn More
Abnova™ Human ZNFN1A5 Partial ORF (NP_071911.2, 2 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Specifica
Numero di accesso NP_071911.2
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulazione 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
ID gene (immissione) 64376
Peso molecolare 36.63kDa
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16169626
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00064376-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16159626
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00064376-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Members of the Ikaros (ZNFN1A1; MIM 603023) family of transcription factors, which includes Pegasus, are expressed in lymphocytes and are implicated in the control of lymphoid development.[supplied by OMIM]
Sequence: GEKKPEPLDFVKDFQEYLTQQTHHVNMISGSVSGDKEAEALQGAGTDGDQNGLDHPSVEVSLDENSGMLVDGFERTFDGKLKCRYCNYASKGTARLIEH
Specifica
Specifica
NP_071911.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp781B0249/FLJ22973/PEGASUS/ZNFN1A5
IKZF5
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
64376
ZNFN1A5 (Human) Recombinant Protein (Q01)
GEKKPEPLDFVKDFQEYLTQQTHHVNMISGSVSGDKEAEALQGAGTDGDQNGLDHPSVEVSLDENSGMLVDGFERTFDGKLKCRYCNYASKGTARLIEH
RUO
IKZF5
Wheat Germ (in vitro)