Learn More
Rotronic™ Standard di umidità
Codice prodotto. 11930665
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Standard di umidità
Standard di umidità (certificato)
Tipo di soluzione:
0.5% RH
10% RH
80% RH
Dimensione della confezione:
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Tipo di soluzione Dimensione della confezione
11930665 Standard di umidità 80% RH pezzi 5
11980745 Standard di umidità (certificato) 0.5% RH pezzi 5
11960655 Standard di umidità 10% RH pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11930665 Fornitore Rotronic™ N. del fornitore EA80SCS
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Includes
SCS traceable calibration certificate, textile pads, Calibration instructions
For on-site calibration and adjustment of ROTRONIC probes with handheld instrument
Operazione facilmente eseguibile con gli standard di umidità, un dispositivo di calibrazione e il software HW4 in esecuzione su un PC.
  • Le fiale contengono soluzioni saline insature
  • Metodo di calibrazione in loco facile e sicuro
  • Durata di conservazione illimitata
Specifica
Imballaggio 0.8
Certificato di analisi Certificato di calibrazione tracciabile SCS, tampone in tessuto, istruzioni di calibrazione
Tecnica Calibrazione e regolazione sul campo della sonda Rotronic
Da utilizzare con (apparecchiatura) Strumento Rotronic
Tipo di soluzione 80% RH
Tipo Standard di umidità
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • etalon d'humidite 80% HR
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium chloride