Learn More
(-)-Huperzine A, MedChemExpress
Descrizione
(-)-Huperzine A is a potent, highly specific, reversible and blood-brain barrier penetrant inhibitor of acetylcholinesterase (AChE), with an IC50 of 82 nM. (-)-Huperzine A also is non-competitive antagonist of N-methyl-D-aspartate glutamate (NMDA) receptor. (-)-Huperzine A is developed for the research of neurodegenerative diseases, including Alzheimer’s disease.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (-)-Huperzine A |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 102518-79-6 |
| Colore | White |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H18N2O |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Sinonimo | Huperzine A |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (412.68 mM) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only