Learn More
(-)-Huperzine A, TRC
Codice prodotto. 30405048
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30405048 10 mg
30398679 1 mg
30393438 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30405048 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH82600010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102518-79-6
Formula molecolare C15 H18 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 242.32
Sinonimo 5,9-Methanocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one, 5-amino-11-ethylidene-5,6,9,10-tetrahydro-7-methyl-, (5R,9R,11E)-, 5,9-Methanocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one, 5-amino-11-ethylidene-5,6,9,10-tetrahydro-7-methyl-, [5R-(5α,9β,11E)]-, Selagine (6CI,8CI), (5R,9R,11E)-5-Amino-11-ethylidene-5,6,9,10-tetrahydro-7-methyl-5,9-methanocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one, (-)-Huperzine A, (-)-Selagine, Hup A, Huperzine, Huperzine A, Hupzine A, Kimpukan A
SMILES C\C=C\1/[C@@H]2CC3=C(C=CC(=O)N3)[C@@]1(N)CC(=C2)C
Specifica
Materiale o nome chimico Huperzine A
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H18N2O/c1-3-11-10-6-9(2)8-15(11,16)12-4-5-14(18)17-13(12)7-10/h3-6,10H,7-8,16H2,1-2H3,(H,17,18)/b11-3+/t10-,15+/m0/s1
Peso formulazione 242.1419