Learn More
Hamilton™ HVP Panel Mount Valves
Codice prodotto. 10054791
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico) di campione:
21 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) di campione Dimensione della confezione
10054791 21 μL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10054791 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 86777
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    134.79€ / pezzi 1
    Risparmia 19.21€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
Can be mounted into panels allowing for custom installation into control panels or instruments.
  • Manual actuated
  • Basic unit for control of liquids
  • Ideal for low pressure applications
Specifica
Volume (sistema metrico) di campione 21 μL
Materiale Aluminum (Housing)
Tipo Mini Valve
Temperatura massima (sistema metrico) 38°C