Learn More
Hamilton™ HVP Panel Mount Valves
Codice prodotto. 11532465
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Aluminum (Housing)
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11532465 Aluminum (Housing) Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11532465 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 86779
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    132.93€ / pezzi 1
    Risparmia 19.07€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
Can be mounted into panels allowing for custom installation into control panels or instruments.
  • Manual actuated
  • Basic unit for control of liquids
  • Ideal for low pressure applications
Specifica
Volume (sistema metrico) di campione 14 μL
Descrizione 4-4 Model, 4 Ports, Loop Flow Path
Materiale Aluminum (Housing)
Temperatura massima (sistema metrico) 38°C