Learn More
Hyaluronic acid, MedChemExpress
Descrizione
Hyaluronic acid (corn fermented) is a biopolymer composed of repeating units of disaccharides with various applications.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hyaluronic acid |
| Colore | White |
| CAS | 9004-61-9 |
| Forma fisica | Solid |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | (C14H21NO11)n |
| Sinonimo | Hyaluronate |
| Informazioni di solubilità | H2O : 14.29 mg/mL (33.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.32 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| Quantità | 100 mg |
| SMILES | CCC1[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H](O[C@H]2[C@H](C(O)=O)OC(OC)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@@H]1NC(C)=O.[n] |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only