Learn More
Hyaluronic acid sodium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488396
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488396 100 mg 100mg
16484427 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16488396 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0633
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Hyaluronic acid sodium (Sodium hyaluronate) is a biopolymer composed of repeating units of disaccharides with various applications.
Hyaluronic acid sodium (Sodium hyaluronate) is a biopolymer composed of repeating units of disaccharides with various applications.
Specifica
Materiale o nome chimico Hyaluronic acid sodium
Colore White
CAS 9067-32-7
Forma fisica Solid
Note sul grado di purezza Research
Sinonimo Sodium hyaluronate
Informazioni di solubilità H2O : 3.33 mg/mL (Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (ultrasonic and warming and heat to 80°C)
Quantità 100 mg
SMILES CCC1[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H](O[C@H]2[C@H](C(O[Na])=O)OC(OC)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@@H]1NC(C)=O.[n]
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Grado Research
Research purposes only