Learn More
Hyamine Solution 0.004M, SLR, Extra Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 12606737 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12606737 2.5 L Amber glass bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12606737 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore J/9018/17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 121-54-0
Colore Colorless
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C27H42ClNO2
Numero MDL 11742
Quantità 2.5 L
Sinonimo benzethonium chloride, quatrachlor, hyamine, phemeride, phemerol chloride, benzethoniumchloride, phemithyn, disilyn, kylacol, solamin
InChI Key UREZNYTWGJKWBI-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
IUPAC Name benzyl-dimethyl-[2-[2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium;chloride
Molecular Weight (g/mol) 448.088
PubChem CID 8478
ChEBI CHEBI:31264
Forma fisica Liquid