Learn More
Cytiva Carta per blotting Hybond™
Codice prodotto. 11750094 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Carta per blotting Hybond
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
11750094 Carta per blotting Hybond pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11750094 Fornitore Cytiva N. del fornitore RPN6101M
In stock
Da utilizzare con membrane per blotting Hybond™. La carta per blotting Cytiva Life Sciences™ Hybond™ è composta da cellulosa pura ed è perfetta per applicazioni di elettroforesi su gel.
  • Per elettroforesi su gel
  • Per l'uso con membrane per blotting Hybond
  • Grado di cellulosa pura
  • Resistenza in terreno umido
  • Superficie liscia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Elettroforesi su gel, membrane per blotting Hybond
Tipo Carta per blotting Hybond
Spessore (sistema imperiale) 0.01 pollici
Spessore (sistema metrico) 0.03 cm
Dimensioni (L x P) 7.9 x 7.9 pollici (20 x 20 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 7.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Larghezza (sistema imperiale) 7.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 20 cm