Learn More
UVP Hybridization Oven Bottles and Accessories
Specifica
Specifica
| Materiale chiusura | Polypropylene, PTFE |
| Colore | clear |
| Da utilizzare con (applicazione) | DNA, RNA, or protein identification |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | UVP hybridization ovens |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 cm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Product Type | Hybridization Bottle (15 cm L) |
| Volume (sistema metrico) | 142.52 mL |