Learn More
Hycanthone, MedChemExpress
Descrizione
Hycanthone is a thioxanthenone DNA intercalator and inhibits RNA synthesis as well as the DNA topoisomerases I and II. Hycanthone inhibits nucleic acid biosynthesis and inhibits apurinic endonuclease-1 (APE1) by direct protein binding with a KD of 10 nM. Hycanthone is a bioactive metabolite of Lucanthone (HY-B2098) and has anti-schistosomal agent.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hycanthone |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 3105-97-3 |
| Colore | Deep Yellow |
| Quantità | 10 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C20H24N2O2S |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-anti-virus |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 12.5 mg/mL (35.07 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C2=C(SC3=C1C=CC=C3)C(CO)=CC=C2NCCN(CC)CC |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only