Learn More
Cytiva HyClone™ ActiCHO™ P Powdered Media
Codice prodotto. 17255896
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Dimensione della confezione:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17255896 1 L 1L
17245896 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17255896 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH31025.08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.05€
    63.07€ / 1L
    Risparmia 18.98€
    23% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Hydrolysate-free and animal-derived component-free (ADCF)
ActiCHO P powdered cell culture medium is chemically defined, containing poloxamer 188, without insulin or L-glutamine.
  • Hydrolysate-free and animal-derived component-free (ADCF). There are no proteins, peptides, or growth factors in ActiCHO P medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Powder
Sterilità Non-sterile
Con additivi Poloxamer 188
Senza additivi No Glutamine, No Insulin
Quantità 1 L
Content And Storage 2 to 8°C, away from light and moisture