Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM Cell Culture Media
Codice prodotto. 10474433
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10474433 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10474433 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30822.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    75.33€ / 500mL
    Risparmia 47.67€
    38% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-02-2027
Provides optimized conditions for embryonic stem cell expansion and differentiation.
  • ES cell-qualified with Cytiva HyClone ES Screened FBS no prescreening required
  • Mycoplasma free and sterility tested
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Tipo di cellula Embryonic Stem Cells (ESCs), Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs)
    Classificazione None
    Forma Liquid
    Product Type Stem Cell Medium
    Sterilità Sterile
    Sterilization Method Sterile-filtered
    Con additivi Sodium Pyruvate
    Senza additivi No Glutamine
    Quantità 500 mL
    Descrizione AdvanceSTEM IMDM4SC without L-glutamine
    Culture Type Stem Cell (Human, iPS - Induced Pluripotent Stem, Embryonic)