Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ ES Qualified Amino Acids
Codice prodotto. 11546331
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
L-Glutamine
Non-Essential Amino Acids
Dimensione della confezione:
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type unitSize
11546331 L-Glutamine 100mL
11556331 Non-Essential Amino Acids 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11546331 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30852.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Support growth of embyronic cell culture with HyClone™ AdvanceSTEM™ ES Qualified Amino Acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 2° to 8°C
Concentrazione 200 mM
Product Type L-Glutamine
Quantità 100 mL
Cellula staminale qualificata Yes