Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ ES Qualified Amino Acids
Codice prodotto. 11556331
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
L-Glutamine
Non-Essential Amino Acids
Dimensione della confezione:
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type unitSize
11556331 Non-Essential Amino Acids 100mL
11546331 L-Glutamine 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11556331 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30853.01
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Support growth of embyronic cell culture with HyClone™ AdvanceSTEM™ ES Qualified Amino Acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 2° to 8°C
Concentrazione 100 X
Product Type Non-Essential Amino Acids
Quantità 100 mL
Cellula staminale qualificata Yes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MEM Non-Essential Amino Acids Solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico..
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid