Learn More
Cytiva HyClone™ AdvanceSTEM™ Mesenchymal Stem Cell Expansion Kit
Codice prodotto. 12300133
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
500 mL
Kit - to make 11 mL complete media
Dimensione della confezione:
1 set
1000mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12300133 Kit - to make 11 mL complete media 1 set
11576351 1000 mL 1000mL
11566351 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12300133 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30878.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.12€
    99.59€ / 1 sets
    Risparmia dietro preventivo
    -15.64% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Support expansion and maintenance of undifferentiated human mesenchymal stem cells (hMSCs) with HyClone™ AdvanceSTEM™ Mesenchymal Stem Cell Expansion Kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di cellula Mesenchymal Stem Cells
Sterilità Sterile-filtered
Quantità Kit - to make 11 mL complete media
Content And Storage SH3878.1, SH3879.2
Descrizione Mesenchymal Stem Cell Growth Supplement