Learn More
Cytiva Soluzione amfotericina B (Fungiezone) HyClone™
Codice prodotto. 11526481
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11526481 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11526481 Fornitore Cytiva N. del fornitore SV30078.01
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
  • An antibiotic agent that is active against fungi
  • Used as an antifungal, anti-yeast and anti-mold agent
  • Interferes with the permeability of the cell membrane of sensitive fungi by binding sterols
  • Common working concentration is 2.5μg/mL, and it is cytotoxic at 30μg/mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store frozen
Descrizione Soluzione amfotericina B (Fungiezone), 250μ g/ml
Spettro antibiotico Antimicotico, antifunghi
Concentrazione 250μ g/ml
Forma Liquido
Product Type Antifungal
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sterile-filtered
Con additivi None
Senza additivi None
Quantità 50 mL