Learn More
Cytiva HyClone™ Antibiotic/Antimycotic Solution (Pen/Strep/Fungiezone) solution
Codice prodotto. 11536481
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11536481 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11536481 Fornitore Cytiva N. del fornitore SV30079.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Filter sterilized. Cytiva HyClone™ Antibiotic Antimycotic (Pen/Strep/Fungiezone) Solution controls or destroys destructive microorganisms such as bacteria, fungi and yeast.
  • Contains 10,000 units of penicillin, 10,000μg of streptomycin, and 25μg of Amphotericin B per mL
  • Wide spectrum of activity against gram negative and gram positive bacteria as well as activity against fungi and yeast
  • Commonly used as an antifungal, anti-yeast, anti-mold or antibacterial
  • Common working dose is 10mL/L of 100X solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store frozen
Descrizione Antibiotic Antimycotic Solution (Pen/Strep/Fungizone), 100X
Spettro antibiotico Broad spectrum antibacterial and antifungal
Concentrazione 100 X
Forma Liquid
Sterilization Method 0.2 μm Sterile-filtered
Quantità 100 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HyClone Antibiotic/Antimycotic Solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: streptomycin sulphate