Learn More
Cytiva HyClone™ Bovine Growth Serum
Codice prodotto. 16201122
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Elaborazione:
Heat Inactivated
Irradiated
Irradiated (25 to 40 doses)
None
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Elaborazione Dimensione della confezione
16201122 500 mL Irradiated (25 to 40 doses) 500mL
12310003 500 mL Irradiated 500mL
10574324 100 mL None 100mL
11920958 100 mL Heat Inactivated 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16201122 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30541.03IR2540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
A cost-effective alternative to Fetal Bovine Serum (FBS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Test aggiuntivi Insulin, Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Saturation, Glucose, IgG
Content And Storage <–1°C
Quantità 500 mL
Sterilità Sterile
Sterilization Method Sequential-filtered, 100 nm
Elaborazione Irradiated (25 to 40 doses)
Testato per Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Concentrazione di endotossine ≤ 10 EU/mL
Calore inattivato No
Concentrazione emoglobina ≤ 10 mg/dL
Micoplasma rilevato Yes