Learn More
Cytiva HyClone™ CCM3™ Media
Codice prodotto. 10741274
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 L
Dimensione della confezione:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10741274 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10741274 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30061.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-02-2027
Specifica
Forma Powder
Sterilità Non-sterile
Con additivi Glutamine
Senza additivi No Calcium Chloride, No Sodium Bicarbonate, No Phenol Red, No HEPES
Quantità 10 L
Content And Storage 2° to 8°C, away from light and moisture
Descrizione CCM3 (DPM)