Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4CHO™ Media, Liquid
Codice prodotto. 10433142
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
1000 mL bottle
6 x 1000 mL
Con additivi:
Glutamine, Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188
Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188
Senza additivi:
No Glutamine, No Phenol Red, No HEPES, No Protein
No Phenol Red, No HEPES, No Protein
Dimensione della confezione:
1000mL
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Con additivi Senza additivi Dimensione della confezione
10433142 1000 mL bottle Glutamine, Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188 No Phenol Red, No HEPES, No Protein 1000mL
10298023 6 x 1000 mL Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188 No Glutamine, No Phenol Red, No HEPES, No Protein pezzi 6
10463522 1000 mL Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188 No Glutamine, No Phenol Red, No HEPES, No Protein 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10433142 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30557.02
Focus on Regenerative Therapies
Usa il codice promozionale 28027
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Support growth of CHO cell culture. HyClone™ CDM4CHO™ Media, Liquid is a serum-free, chemically defined media.
  • Formato: Liquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Liquid
Product Type CDM4CHO Liquid Medium
Sterilization Method 0.2 μm Sterile-filtered
Con additivi Glutamine, Sodium Bicarbonate, Poloxamer 188
Senza additivi No Phenol Red, No HEPES, No Protein
Quantità 1000 mL bottle
Certificazione/Conformità cGMP
Content And Storage 2° to 8°C, away from light
Descrizione CDM4CHO media